문서
T243841
(7,7-DIMETHYL-2-OXOBICYCLO[2.2.1]HEPT-1-YL)METHANESULFONIC ACID COMPOUND WITH [AMINO(METHYL)OXIDO-LAMBDA~4~-SULFANYL]BENZENE (1:1)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H27NO5S2
Molecular Weight:
389.536
MDL number:
기타 정보