문서
T232289
(2E)-1-[(3AR,5AS,8AS)-1,3A,4,5,5A,6-HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]PENTALEN-3-YL]-3-(TRIMETHYLSILYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H24OSi
Molecular Weight:
272.466
MDL number:
기타 정보