문서
T218502
(1R,2S,5S)-2-ISOPROPYL-5-METHYLCYCLOHEXYL 6,6-DIMETHYL-2-OXOBICYCLO[3.1.0]HEXANE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H30O3
CAS Number:
Molecular Weight:
306.449
MDL number:
기타 정보