문서
T215600
(1S,2R,4R,5R)-2-BENZOYL-4-BROMO-1-METHYL-6-OXABICYCLO[3.2.1]OCTAN-7-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H15BrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
323.189
MDL number:
기타 정보