Key Documents
T215384
(6'R,6A'R)-6'-ALLYL-5',5'-DIMETHYL-3'-(VINYLOXYMETHYL)-4',5',6',6A'-TETRAHYDRO-1'H-SPIRO[[1,3]DIOXOLANE-2,2'-PENTALENE]
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H26O3
CAS Number:
Molecular Weight:
290.406
MDL number:
기타 정보