문서
T208345
1-METHYL-1-(5,6,7,8-TETRAHYDRODIBENZO[A,C]CYCLOOCTEN-3-YL)ETHYL 3,5-DINITROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H24N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
460.491
MDL number:
기타 정보