문서
T189359
1,3,3A,4,6,7,8,9,9A,9B-DECAHYDRONAPHTHO[1,2-C]THIOPHENE 2,2-DIOXIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H18O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
226.34
MDL number:
기타 정보