문서
T163058
N'-[(E)-(1-CHLORO-3,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENYL)METHYLIDENE]-2-HYDROXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H15ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
326.785
MDL number:
기타 정보