Key Documents
T162965
(2-CHLORO-1-CYCLOHEXEN-1-YL)METHANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H13Cl2N
CAS Number:
Molecular Weight:
182.094
MDL number:
기타 정보