문서
T162663
1-CHLORO-3,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENECARBALDEHYDE O-[2-(1-AZEPANYL)ETHYL]OXIME HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H26Cl2N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
369.338
MDL number:
기타 정보