문서
T156876
3-[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)METHYL]-6-(4-CHLOROPHENYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H21ClN4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
412.945
MDL number:
기타 정보