문서
T153079
N'-[([4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE]-2-(3-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H21N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
311.387
MDL number:
기타 정보