문서
T152358
6-(4-CHLOROPHENYL)-3-(1-PHENOXYETHYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H15ClN4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
370.863
MDL number:
기타 정보