문서
T148792
1-PHENYL-1-BUTANONE [4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H23N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
381.5
MDL number:
기타 정보