문서
T145866
4-(4-CHLOROPHENYL)-2-[5-(4-NITROPHENYL)-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL]-1,3-THIAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H15ClN4O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
466.971
MDL number:
기타 정보