문서
T144894
N-(5-CHLORO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2-[(5-CHLORO-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H9Cl2N3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
410.303
MDL number:
기타 정보