문서
T142476
2-[5-(4-METHOXYPHENYL)-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL]-2-OXOETHYL 4-MORPHOLINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H23N3O3S3
CAS Number:
Molecular Weight:
461.628
MDL number:
기타 정보