문서
T141909
ETHYL 2-[[([5-[1-(4-CHLOROPHENOXY)ETHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL)ACETYL]AMINO]-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22ClN5O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
544.055
MDL number:
기타 정보