문서
T137596
5-BROMO-N-(2-CHLORO-4-NITROPHENYL)-2-(METHYLTHIO)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H10BrClN2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
401.668
MDL number:
기타 정보