Key Documents
T136824
(3-AMINO-1-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)-1H-INDOL-2-YL)(PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H18N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
390.464
MDL number:
기타 정보