문서
T133957
N-(4-BROMOPHENYL)-2-(((2-((3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE)HYDRAZINO)(OXO)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H25BrN6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
621.498
MDL number:
기타 정보