문서
T133426
4-BROMO-2-(2-((4-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H16BrN3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
498.293
MDL number:
기타 정보