문서
T130036
4-(2-(ANILINO(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H19N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
401.426
MDL number:
기타 정보