문서
T124605
N'-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-2-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H16Cl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
399.28
MDL number:
기타 정보