Key Documents
T123919
N-(2-METHYLPHENYL)-2-(2-(4-NITROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H14N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
326.314
MDL number:
기타 정보