문서
T122491
3-BR-N-(2-(2-(2-((4-BROMOBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H19Br2N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
545.234
MDL number:
기타 정보