Key Documents
T122246
4-OXO-4H-CHROMENE-3-CARBALDEHYDE N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H13N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
323.376
MDL number:
기타 정보