문서
T119040
3-((5-BROMO-2-FURYL)METHYLENE)-5-NITRO-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H7BrN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
335.116
MDL number:
기타 정보