문서
T118397
N-(2-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-3-(5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H15Cl2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
372.254
MDL number:
기타 정보