Key Documents
T117285
2-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-4-(1-PIPERIDINYL)QUINOLINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H19N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
309.436
MDL number:
기타 정보