문서
T113727
3-(2-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)-N-(3-CHLOROPHENYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H13Cl2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.194
MDL number:
기타 정보