문서
T107794
3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H20ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
317.819
MDL number:
기타 정보