문서
T105317
3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H15ClF3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
357.763
MDL number:
기타 정보