문서
T104353
METHYL 4-(4-BROMOPHENYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H22BrNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
404.307
MDL number:
기타 정보