문서
T102806
3-(5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-N-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H21ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
320.822
MDL number:
기타 정보