문서
T102342
3-(5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H15ClF3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
393.796
MDL number:
기타 정보