문서
SYNF464100
Synthware storage flask with standard taper side arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
동의어(들):
Synthware F464100, round flask with side arm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F464100
용량
100 mL
밸브 크기
0-4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.