문서
SYNF459100
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
100 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and PTFE stopper
동의어(들):
Synthware F459100, glass separatory funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F459100
용량
100 mL
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.