문서
SYNA302440
Synthware vacuum or argon/nitrogen adapter with hose connection on top
joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A302440, inert gas adapter, vacuum adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A302440
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With hose connection on the top and male joint.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.