Key Documents
SPC00036
Sigma-Aldrich
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7F2N
CAS Number:
Molecular Weight:
107.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
법적 정보
Product of SpiroChem.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)