주요 문서
SLW3845/02M
Pyrex® Glass thimble
L 95 mm, disc diam. 30 mm, porosity grade 1
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3845/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104817
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
3745/02M
SciLabware
길이
95 mm
O.D.
36 mm
디스크 직경
30 mm
공극 크기
grade 1 porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Borosilicate glass with sintered glass disc to support solid sample
  • Highly resistant to chemical attack
  • Useful for chemical applications where it is required to weigh the extracted material
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)