문서
SIK2601-10
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,5-benzenetricarboxylic acid - H3BTC-Br
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5BrO6
CAS Number:
Molecular Weight:
289.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥97%
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable