문서
S999628
4-METHYL-N-{2-[2-(2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}ETHOXY)ETHOXY]ETHYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H28N2O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
456.584
MDL number:
기타 정보