문서
S990485
4-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-MORPHOLIN-4-YL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H14Cl3N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
382.633
MDL number:
기타 정보