문서
S985694
N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)-3-NITRO-BETA-OXOBENZENEPROPIONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H16N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
328.327
MDL number:
기타 정보