문서
S983772
3,3'-BIS(3-SULFOPROPYL)THIAMONOMETHINECYANINE HYDROXIDE, INNER SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H22N2O6S4
CAS Number:
Molecular Weight:
526.675
MDL number:
기타 정보