문서
S978906
1-(2-(4-BENZOYLAMINO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-2-METHYL-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H19BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
411.302
MDL number:
기타 정보