Key Documents
S97366
N-(2-HYDROXY-1-HYDROXYMETHYL-1-METHYL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
209.247
MDL number:
기타 정보