Key Documents
S960438
1-O-METHYL-2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-ALPHA-D-GALACTOSIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H22O10
CAS Number:
Molecular Weight:
362.337
MDL number:
기타 정보