문서
S95843
2-(4,6-DIMETHYL-PYRIMIDIN-2-YLSULFANYL)-ACETIC ACID (2-F-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H15FN4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
318.375
MDL number:
기타 정보